Learn More
S-fenil-L-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Phenyl-L-cysteine |
| CAS | 34317-61-8 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O2 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | L-Cysteine','S-phenyl- (9CI','ACI), S-Phenyl-L-cysteine (ACI), (2R)-2-Amino-3-phenylsulfanylpropanoic acid, L-Alanine','3-(phenylthio)-, S-Phenylcysteine, 3-(Phenylthio)-L-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2S/c10-8(9(11)12)6-13-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CSc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-amino-3-ácido fenilsulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 197.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.051 |