Learn More
S-fenil-L-cisteína, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471148 25 g 25 g
15451148 1 g 1 g
15461148 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55031.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34317-61-8 | C9H11NO2S | 197.252 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34317-61-8
Fórmula molecular C9H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 197.252
Número MDL MFCD01318758
Clave InChI XYUBQWNJDIAEES-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-phenyl-l-cysteine, beta-phenylcysteine, r-2-amino-3-phenylthio propanoic acid, s-phenylcysteine, h-cys phenyl-oh, l-cysteine, s-phenyl, 4-thia-l-homophenylalanine, 3-phenylthio-l-alanine, 2r-2-amino-3-phenylsulfanylpropanoic acid, 2r-2-amino-3-phenylthiopropanoic acid
PubChem CID 119462
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-ácido fenilsulfanilpropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)SCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Phenyl-L-cysteine
Punto de fusión 200°C (decomposition)
Beilstein 2268203
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.25
Rotación óptica +10° (c=1.5 in 1M NaOH)
Porcentaje de pureza 97%