Learn More
Ácido S-fenil-d5-mercaptúrico, TRC
Código de producto. 30421660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421660 1 mg 1 miligramo
30420462 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30421660 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3356051MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Añadir a la cesta
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Mercapturic acid S-phenyl-d5
CAS 2519846-58-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11 2H5 H8 N O3 S
Cantidad 1 mg
Sinónimo N-Acetyl-S-phenyl-d5-L-cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3S/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-16-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-acetamido-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)sulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 244.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.093
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.