Learn More
Ácido S-fenil-d5-mercaptúrico, TRC
Código de producto. 30420462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420462 10 mg 10 miligramos
30421660 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30420462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33560510MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercapturic acid S-phenyl-d5
CAS 2519846-58-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11 2H5 H8 N O3 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-Acetyl-S-phenyl-d5-L-cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3S/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-16-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-acetamido-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)sulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 244.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.093
Porcentaje de pureza >95