Learn More
S-fenil bencenotiosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Phenyl Benzenethiosulfonate |
| CAS | 1212-08-4 |
| Fórmula molecular | C12H10O2S2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | NSC 74657, Phenyl Benzenethiosulfonate, Phenyl Phenylthio Sulfone, S-Phenyl Benzenemonothiosulfonate, S-Phenyl Benzenethiosulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O2S2/c13-16(14,12-9-5-2-6-10-12)15-11-7-3-1-4-8-11/h1-10H |
| SMILES | O=S(=O)(Sc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | bencenosulfonilsulfanilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 250.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.0122 |