Learn More
(S)-(+)-Phenyl-1,2-ethanediol, 97%
Código de producto. 11342287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342287 250 mg 250 miligramos
11332287 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09836.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25779-13-9 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25779-13-9
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00066256
Clave InChI PWMWNFMRSKOCEY-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo s-+-1-phenyl-1,2-ethanediol, s-1-phenylethane-1,2-diol, 1s-1-phenylethane-1,2-diol, s-+-1-phenylethane-1,2-diol, s-1-phenyl-1,2-ethanediol, unii-8ib2t1ft6b, 8ib2t1ft6b, 1,2-ethanediol, 1-phenyl-, 1s, styrene glycol, +, r---phenylethylene glycol
PubChem CID 643312
Nombre IUPAC (1S)-1-phenylethane-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Phenyl-1,2-ethanediol
Punto de fusión 64°C to 66°C
Punto de ebullición 272°C to 274°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 3196197
Rotación óptica +39° (c=3 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 97%