Learn More
Clorhidrato de (S)-fenoxibenzamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Phenoxybenzamine Hydrochloride |
| CAS | 32378-29-3 |
| Fórmula molecular | C18H23Cl2NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzenemethanamine Hydrochloride, (-)-N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxyisopropylamine Hydrochloride, (-)-Phenoxybenzamine Hydrochloride, l-Phenoxybenzamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1 |
| SMILES | C[C@@H](COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 340.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.1157 |