Learn More
Tocris Bioscience™ (S)-PFI 2 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18776218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18776218 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18776218 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5400/10
Negative control of (R)-PFI 2 hydrochloride (Cat. No. 4892)
(S)-PFI 2 hydrochloride is a negative control of (R)-PFI 2 hydrochloride . Exhibits 500-fold lower activity in a SETD7 enzymatic assay (IC50 = 1 μM) compared to the active enantiomer.
Active Analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1627607-88-8
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular 8-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-N-[(1 S)-2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)-1-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]ethyl]-6-isoquinolinesulfonamide hydrochloride
Tipo de producto (S)-PFI 2 hydrochloride
Pureza 97%
Peso molecular M.W. (Observed): 535.98
Inhibidores (S)-PFI 2 hydrochloride
Para uso exclusivo en investigación