Learn More
(S)-Perillaldehído, TRC
Código de producto. 30377005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377005 500 mg
30386492 100 mg
30371300 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE560003500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18031-40-8
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.21
Sinónimo (S)-4-(Prop-1-En-2-yl)cyclohex-1-enecarbaldehyde
Nombre IUPAC (4S)-4-prop-1-en-2-ilciclohexeno-1-carbaldehído
SMILES CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Perillaldehyde
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045