Learn More
Etanotioato de S-Pent-4-in-1-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Pent-4-yn-1-yl Ethanethioate |
| CAS | 524689-75-6 |
| Fórmula molecular | C7H10OS |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10OS/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h1H,4-6H2,2H3 |
| SMILES | CC(=O)SCCCC#C |
| Nombre IUPAC | Etanotioato de S-pent-4-inilo |
| Peso molecular (g/mol) | 142.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0452 |