Learn More
Sulfato de (S)-penbutolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penbutolol sulfate |
| CAS | 38363-32-5 |
| Fórmula molecular | 2 C18 H29 N O2 . H2 O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Penbutolol sulfate, Di[(2S)-1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]propan-2-ol] sulfate, 2-Propanol','1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-','(2S)-','sulfate (2:1), 2-Propanol','1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-','(2S)-','sulfate (2:1) (salt) (9CI), (-)-Terbuclomine, HOE 39-893d, Levatol, Paginol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C18H29NO2.H2O4S/c2*1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14;1-5(2,3)4/h2*6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)/t2*15-;/m00./s1 |
| SMILES | CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1ccccc1C2CCCC2.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc3ccccc3C4CCCC4.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-(terc-butilamino)-3-(2-ciclopentilfenoxi)propan-2-ol;ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 680.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 680.407 |