Learn More
(S)-penbutolol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321798 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321798 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15908910AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penbutolol
CAS 38363-40-5
Nombres de analitos o componentes Penbutolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H29 N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Propanol, 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (S)-, (-)-(S)-Penbutolol, (-)-Isopenbutolol, (-)-Penbutolol, (S)-Penbutolol, Betapressin, HOE 893, HOE 893D, Levopenbutolol, Penbutolol, l-Penbutolol, 2-Propanol, 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (2S)-
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29NO2/c1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14/h6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3/t15-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1ccccc1C2CCCC2
Nombre IUPAC (2S)-1-(terc-butilamino)-3-(2-ciclopentilfenoxi)propan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 291.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.2198 g/mol