Learn More
Éter metílico de (S)-patulina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Patulin Methyl Ether |
| CAS | 123251-09-2 |
| Fórmula molecular | C8H8O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (S)-4-Methoxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, (S)-O-Methyl Patulin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O4/c1-10-8-5-4-7(9)12-6(5)2-3-11-8/h2,4,8H,3H2,1H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1C2=CC(=O)OC2=CCO1 |
| Peso molecular (g/mol) | 168.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0423 |