Learn More
(S)-(+)-Pantolactona, TRC
Código de producto. 30420606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420606 500 mg
30420258 1 g
30410626 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP182600500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5405-40-3
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Sinónimo L-(+)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, (3S)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, (+)-2-Hydroxy-3,3-dimethyl-gamma-butyrolactone, (+)-Pantolactone, (+)-Pantoyl Lactone, (S)-(+)-Pantolactone, L-(+)-Pantolactone, L-(+)-Pantoyl Lactone, L-(+)-alpha-Hydroxy-beta,beta-dimethyl-gamma-butyrolactone, L-Pantolactone, L-Pantoyl Lactone
Nombre IUPAC (3S)-3-hidroxi-4,4-dimetiloxolan-2-ona
SMILES CC1(C)COC(=O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Pantolactone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.063