Learn More
(S)-PA 824 (Pretomanid), TRC
Código de producto. 30133937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133937 25 mg 25 miligramos
30133430 50 mg 50 miligramos
30007048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP12250025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 187235-37-6
Fórmula molecular C14 H12 F3 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 359.26
Sinónimo 5H-Imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, 6,7-dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-, (6S)-, 5H-Imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, 6,7-dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-, (S)-, (6S)-6,7-Dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (6S)-2-Nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (S)-2-Nitro-6-((4-(trifluoromethoxy)benzyl)oxy)-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (S)-6-[[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]oxy]-6,7-dihydro-2-nitro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (S)-PA 824, PA 824, Pretomanid
Nombre IUPAC (6S)-2-nitro-6-[[4-(trifluorometoxi)fenil]metoxi]-6,7-dihidro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazina
SMILES [O-][N+](=O)c1cn2C[C@@H](COc2n1)OCc3ccc(OC(F)(F)F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Pretomanid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12F3N3O5/c15-14(16,17)25-10-3-1-9(2-4-10)7-23-11-5-19-6-12(20(21)22)18-13(19)24-8-11/h1-4,6,11H,5,7-8H2/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.0729
Porcentaje de pureza >95%