Learn More
(S)-PA 824-d4 (Pretomanid-d4), TRC
Código de producto. 30414077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30414077 0.5 mg 0.50 miligramo
30413979 2.5 mg -
30417021 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30414077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1225020.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346617-34-2
Fórmula molecular C14H8D4F3N3O5
Peso molecular (g/mol) 363.28
Sinónimo (6S)-6,7-Dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine-d4, (S)-6,7-Dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine-d4, PA 824-d4
SMILES FC(F)(F)OC(C=C1)=CC=C1C([2H])([2H])O[C@H](CO2)C([2H])([2H])N3C2=NC([N+]([O-])=O)=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-PA 824-d4 (Pretomanid-d4)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12F3N3O5/c15-14(16,17)25-10-3-1-9(2-4-10)7-23-11-5-19-6-12(20(21)22)18-13(19)24-8-11/h1-4,6,11H,5,7-8H2/t11-/m0/s1/i5D2,7D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.098
Porcentaje de pureza >95%