Learn More
(S)-(+)-p-Toluenosulfinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15575926 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15575926 1 g 1 g
15585926 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15575926 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456800010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 188447-91-8 | C7H9NOS | 155.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188447-91-8
Fórmula molecular C7H9NOS
Peso molecular (g/mol) 155.22
Clave InChI YNJDSRPIGAUCEE-JTQLQIEISA-N
Sinónimo s-4-methylbenzenesulfinamide, s-+-p-toluenesulfinamide, s-4-methylbezenesulfinamide, s-p-toluenesulfinamide, s-4-toluenesulfinamide, benzenesulfinamide, 4-methyl-, s, pubchem9914, s-4-methyl-benzenesulfinic acid amide, s-+-p-tolylsulfinamide, s-4-methylbenzene-1-sulfinamide
PubChem CID 11116285
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfinamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-p-Toluenesulfinamide
Punto de fusión 118.0°C to 120.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.22
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-p-Toluenesulfinamide, 98%, 99% ee
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.