Learn More
S-(p-azidofenacil)glutatión, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-(p-Azidophenacyl)glutathione |
| CAS | 73322-71-1 |
| Fórmula molecular | C18H22N6O7S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[S-[2-(4-Azidophenyl)-2-oxoethyl]-N-L-γ-glutamyl-L-cysteinyl]-glycine, L-γ-Glutamyl-S-[2-(4-azidophenyl)-2-oxoethyl]-L-cysteinylglycine, S-(4-Azidophenacyl)-glutathione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N6O7S/c19-12(18(30)31)5-6-15(26)22-13(17(29)21-7-16(27)28)8-32-9-14(25)10-1-3-11(4-2-10)23-24-20/h1-4,12-13H,5-9,19H2,(H,21,29)(H,22,26)(H,27,28)(H,30,31)/t12-,13-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(CSC[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)C1=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-[2-(4-azidofenil)-2-oxoetil]sulfanil-1-(carboximetilamino)-1-oxopropan-2-il]amino]-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 466.47 |