Learn More
(S)-cloruro de oxibutinina, TRC
Código de producto. 30423875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423875 100 mg 100 miligramos
30417730 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO868515100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 230949-16-3
Fórmula molecular C22 H31 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 393.95
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(diethylamino)-2-butyn-1-yl ester, hydrochloride (1:1), (αS)- (ACI), Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(diethylamino)-2-butynyl ester, hydrochloride, (αS)- (9CI), (S)-Oxybutynin hydrochloride, Esoxybutynin chloride, 4-(Diethylamino)-2-butyn-1-yl (αS)-α-cyclohexyl-α-hydroxybenzeneacetate hydrochloride (1:1), 4-(Diethylamino)-2-butynyl (αS)-α-phenylcyclohexaneglycolate hydrochloride
Nombre IUPAC 4-(dietilamino)but-2-inil (2S)-2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)[C@](O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Oxybutynin Chloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H/t22-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.2071