Learn More
(S)-(-)-O-desmetil carvedilol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-O-Desmethyl Carvedilol |
| CAS | 123372-13-4 |
| Fórmula molecular | C23 H24 N2 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H24N2O4/c26-16(14-24-12-13-28-21-10-4-3-9-20(21)27)15-29-22-11-5-8-19-23(22)17-6-1-2-7-18(17)25-19/h1-11,16,24-27H,12-15H2/t16-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H](CNCCOc1ccccc1O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[[(2S)-3-(9H-carbazol-4-iloxi)-2-hidroxipropil]amino]etoxi]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 392.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.1736 |