Learn More
Ácido (S)-O-acetilmandélico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-O-Acetylmandelic Acid |
| CAS | 7322-88-5 |
| Fórmula molecular | C10H10O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (alphaS)-alpha-(Acetyloxy)benzeneacetic Acid, L-Mandelic Acid Acetate, (2S)-2-Acetyloxy-2-phenylacetic Acid, (S)-(+)-O-Acetyl-L-mandelic Acid, (S)-2-Acetoxy-2-phenylacetic Acid, (S)-O-Acetylmandelic Acid, L-(+)-O-Acetylmandelic Acid, L-O-Acetylmandelic Acid, S-Acetylmandelic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H](C(=O)O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-acetiloxi-2-fenilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 194.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0579 |