Learn More
Ácido (S)-(+)-O-acetilmandélico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463068 5 g 5 g
15453068 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56567.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7322-88-5 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7322-88-5
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00064215,MFCD00662355,MFCD00004249
Clave InChI OBCUSTCTKLTMBX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-2-acetoxy-2-phenylacetic acid, +-o-acetyl-l-mandelic acid, s-+-alpha-acetoxyphenylacetic acid, s-acetylmandelic acid, 2s-2-acetyloxy-2-phenylacetic acid, s-o-acetylmandelic acid, mandelic acid, acetate, l, unii-0n6kt18k98, l-+-o-acetylmandelic acid, s-+-o-acetyl-l-mandelic acid
PubChem CID 6923379
SMILES CC(=O)OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
Punto de fusión 97°C to 100°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2694109
Rotación óptica +153° (c=2 in Acetone)
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-acetiloxi-2-fenilacético
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 99%