Learn More
(S)-O-(4-metoxifenil)glicidol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-O-(4-Methoxyphenyl)glycidol |
| CAS | 71048-65-2 |
| Fórmula molecular | C10H12O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | S)-2-((4-Methoxyphenoxy)methyl)oxirane, (S)-[(4-Methoxyphenoxy)methyl)-Oxirane, (2S)-2-[(4-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-6-10-7-13-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3/t10-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(OC[C@@H]2CO2)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(4-metoxifenoxi)metil]oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |