Learn More
(S)-nornicotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Nornicotine |
| CAS | 494-97-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | *C3C6H12N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Pyridine','3-(2S)-2-pyrrolidinyl-, Nicotine','1'-demethyl- (8CI), Pyridine','3-(2-pyrrolidinyl)-','(S)-, 3-(2S)-2-Pyrrolidinylpyridine, (-)-(S)-Nornicotine, (-)-Nornicotine, (S)-(-)-Nornicotine, (S)-2-(3-Pyridyl)pyrrolidine, (S)-Nornicotine, 1'-Demethylnicotine, Nornicotin, Nornicotine, l-Nornicotine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2/t9-/m0/s1 |
| SMILES | C1CN[C@@H](C1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-[(2S)-pirrolidin-2-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 151.18 |
| Mostrar más |