Learn More
(S)-Norfluoxetina, TRC
Código de producto. 30132799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132799 25 mg 25 miligramos
30005686 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN68109525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126924-38-7
Fórmula molecular C16 H16 F3 N O
Peso molecular (g/mol) 295.3
Sinónimo Benzenepropanamine, γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, (γS)- (9CI, ACI), (γS)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine (ACI), Benzenepropanamine, γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, (S)- (ZCI), (3S)-3-Phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine, (S)-3-(4-Trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine, (S)-Norfluoxetine, 1-[(1S)-3-Amino-1-phenylpropoxy]-4-(trifluoromethyl)benzene, Seproxetine
Nombre IUPAC (3S)-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina
SMILES NCC[C@H](OC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Norfluoxetine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16F3NO/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11,20H2/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1184
Porcentaje de pureza >95%