Learn More
S-nitroso-N-propionil-D,L-penicilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Nitroso-N-propionyl-D,L-penicillamine |
| CAS | 225233-98-7 |
| Fórmula molecular | C8 H14 N2 O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O4S/c1-4-5(11)9-6(7(12)13)8(2,3)15-10-14/h6H,4H2,1-3H3,(H,9,11)(H,12,13) |
| SMILES | CCC(=O)NC(C(=O)O)C(C)(C)SN=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metil-3-nitrososulfanil-2-(propanoilamino)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 234.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0674 |