Learn More
S-Nitroso-N-acetil-D, L-penicillamina, TRC
Código de producto. 30474871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474871 50 mg 50 miligramos
30477129 25 mg 25 miligramos
30476505 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52250050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67776-06-1
Fórmula molecular C7 H12 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 220.25
Sinónimo Valine, N-acetyl-3-(nitrosothio)- (9CI, ACI), DL-Valine, N-acetyl-3-(nitrosothio)- (ZCI), N-Acetyl-3-(nitrosothio)valine (ACI), 2-Acetamido-3-methyl-3-(nitrosothio)butanoic acid, N-Acetyl-S-nitroso-DL-penicillamine, N-Acetyl-S-nitrosopenicillamine, S-Nitroso-N-acetyl-DL-penicillamine, S-Nitrosoacetylpenicillamine, SNAP, SNAP (amino acid), 2-Acetamido-3-methyl-3-nitrososulfanyl-butanoic acid, N-Acetyl-3-(nitrosothio)-DL-valine
Nombre IUPAC 2-acetamido-3-metil-3-nitrososulfanilbutanoico ácido
SMILES CC(=O)NC(C(=O)O)C(C)(C)SN=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Nitroso-N-acetyl-D,L-penicillamine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0518