Learn More
S-Nitroso-L-glutathione (>90%), TRC
Código de producto. 30135625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135625 50 mg 50 miligramos
30135551 25 mg 25 miligramos
30007092 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52750050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57564-91-7
Sinónimo (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-nitrososulfanyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
Especificaciones
Formato Neat
Fórmula molecular C10H16N4O7S
Peso molecular 336.32
Clave InChI HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSN=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-{[(1R)-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]-2-(nitrososulfanyl)ethyl]carbamoyl}butanoic acid
Cantidad 50 mg
Peso molecular (g/mol) 336.32
Referencias Thompson, C., et al.: Toxicol., App. Pharmacol., 233, 355 (2008),