Learn More
(S)-(-)-Nicotina, TRC
Código de producto. 17987749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17987749 5 mL 5 ml
17927159 25 mL 25 ml
17909269 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17987749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4124505ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-11-5
Fórmula molecular C10 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 162.23
Sinónimo Nicotine (8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (-)-Nicotine, (-)-β-Pyridyl-α-N-methylpyrrolidine, (S)-(-)-Nicotine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-Nicotine, Exodus, Flux Maag, Habitrol, L-Nicotine, NSC 5065, Nicabate, Nicoderm, Nicolan, Niconil, Nicopatch, Nicorette, Nicotell TTS, Nicotin, Nicotinell, Nicotrol, Nikofrenon, Niquitin, Tabazur, XL All Insecticide, l-Nicotine
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina
SMILES CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1157
Porcentaje de pureza >95%