Learn More
S-(-)-Ditartrato de nicotina dihidratado, TRC
Product Code. 17959859
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17959859 10 g 10 g
18072450 1 g 1 g
18012050 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17959859 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN41750010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6019-06-3
Fórmula molecular C10 H14 N2 . 2 C4 H6 O6 . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 498.44
Sinónimo Nicotine ditartrate dihydrate, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine bis[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate] dihydrate
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; 3-[(2S)-1-metilpirrolidina-2-il]piridina; dihidrato
SMILES O.O.CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Nicotine ditartrate dihydrate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2.2C4H6O6.2H2O/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H2/t10-;2*1-,2-;;/m011../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.1697