Learn More
Sal de di-p-toluoil-D-tartrato de S-(-)-nicotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Nicotine Di-p-Toluoyl-D-Tartrate Salt |
| CAS | 68935-26-2 |
| Fórmula molecular | C20 H18 O8 . C10 H14 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2R,3R)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid compd. with 3-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine (1:1), 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine (2R,3R)-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioate (1:1), S-(-)-Nicotine Di-p-Toluoyl-L-Tartrate Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18O8.C10H14N2/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14;1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24);2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t15-,16-;10-/m10/s1 |
| SMILES | CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.Cc3ccc(cc3)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c4ccc(C)cc4)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R,3R)-2,3-bis[(4-metilbenzoil)oxi]butanodioico; 3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 548.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 548.2159 |