Learn More
(S)-(-)-nicotina-d4, TRC
Código de producto. 30476332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30476332 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30476332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN41245210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Nicotine pyridine-d4
CAS 284685-07-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H4 H10 N2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine-2,3,4,6-d4, (S)-(-)-Nicotine-d4, (S)-(-)-Nicotine-D4 (pyridine-D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1/i2D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c([C@@H]2CCCN2C)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-5-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina
Peso molecular (g/mol) 166.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1408
Porcentaje de pureza >95