Learn More
(S)-(-)-Nicotina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429563 500 g 500 g
11409563 25 g 25 g
11419563 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429563 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12398.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Se ha demostrado en estudios de laboratorio que la L-nicotina, número de CAS 54-11-5, ayuda a dejar de fumar.También se conoce como 3-(1-metil-2-pirrolidinil)piridina o (S)-(-)-nicotina.
(S)-(-)-Nicotine is utilized as a therapeutic agent to eliminate smoking with the damage it does to health. It is widely used as a drug to enhance the memory or other cognition functions, which is second to caffeine. Lesser levels of nicotine given in the form of gum, may help to eliminate smoking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter y petróleo ligero.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire y a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-11-5
Fórmula molecular C10H14N2
Número MDL MFCD00006369
Clave InChI SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Sinónimo nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
PubChem CID 89594
ChEBI CHEBI:17688
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Nicotine
Punto de fusión °C to 79°C
Densidad 1.017
Punto de ebullición 245°C to 248°C
Temperatura de inflamación 101°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Índice de refracción 1.5265
Cantidad 500 g
Número UN UN1654
Beilstein 82109
Sensibilidad Air and light sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,6524
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether and light petroleum.
SMILES CN1CCC[C@H]1C1=CC=CN=C1
Peso molecular (g/mol) 162.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido