Learn More
S-(-)-Nicotina-5-carboxaldehído, TRC
Product Code. 30478632
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Product Code. Cantidad
30478632 10 mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30478632 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN41377510MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 852238-97-2
Fórmula molecular C11 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 190.24
Nombre IUPAC 5-[(2S)-1-metilpirrolidina-2-il]piridina-3-carbaldehído
SMILES CN1CCC[C@H]1c2cncc(C=O)c2
Specifications
Nombre del producto químico o material S-Nicotine-5-carboxaldehyde
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O/c1-13-4-2-3-11(13)10-5-9(8-14)6-12-7-10/h5-8,11H,2-4H2,1H3/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1106