Learn More
(S)-Naringenin, TRC
Código de producto. 30006726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006726 100 mg 100 miligramos
30003633 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN378955100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-41-1
Fórmula molecular C15 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 272.25
Sinónimo Naringenin
Nombre IUPAC (2S)-5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenilo)-2,3-dihidrocromo-4-uno
SMILES O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=C1C(O)=CC(O)=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naringenin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0685