Learn More
(S)-Naproxeno, TRC
Código de producto. 30133487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133487 5 g 5 g
18083510 10 g 10 g
18072910 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3775205G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22204-53-1
Fórmula molecular C14 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 230.26
Sinónimo 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-α-methyl-, (αS)- (9CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-α-methyl-, (+)- (8CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-α-methyl-, (S)-, (+)-(S)-Naproxen, (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (+)-Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-(+)-Naproxen, (S)-(+)-Naproxene, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (S)-Naproxen, Apo-Naproxen, Bonyl, CG 3117, Diocodal, Dysmenalgit, Equiproxen, Floginax, Laraflex, Laser, MNPA, Naixan, Napren, Naprium, Naprius, Naprosyn, Naprosyne, Naproxen, Naprux, Naxen, Nycopren, Panoxen, Prexan, Proxen, Proxine, RS 3540, Reuxen, Veradol, Xenar, d-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, d-Naproxen
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naproxen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0943
Porcentaje de pureza >95%