Learn More
(S)-Naproxeno Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30133820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133820 50 g 50 g
30134346 50 mg 50 miligramos
30005637 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN37752550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26159-34-2
Fórmula molecular C14 H13 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 252.24
Sinónimo Naproxen Sodium, (αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt (1:1), (S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, L-(-)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid sodium salt, Aflaxen, Agilxen, Aleve, Anaprox, Anaprox DS, Anax, Apranax, Apraxin, Apronax, Axer, Dafloxen, Duk-F, Flanax, Flanax Forte, Gynestrel, Lefaine, Licorax, Miranax, Naprelan, Naprogesic, Naprosyn sodium, Naproxen sodium, Narocin, Primeral, RS 3560, Sodium (+)-6-methoxy-2-naphthalenepropionate, Sodium d-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate, Sodium naprosyn, Sodium naproxen, Sutolin, Synflex, Synflex Forte, Uniflam, Xenobid
Nombre IUPAC sodio; (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoato
SMILES [Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naproxen Sodium
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0762