Learn More
Éster metílico de (S)-naproxeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Methyl Ester) |
| CAS | 26159-35-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 H16 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate, Naproxen Imp. E (EP), Naproxen Methyl Ester, 2-Naphthaleneacetic acid','6-methoxy-α-methyl-','methyl ester','(αS)- (9CI), 2-Naphthaleneacetic acid','6-methoxy-α-methyl-','methyl ester','(S)- (8CI), (+)-Naproxen methyl ester, (S)-Naproxen methyl ester, Naproxen methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16O3/c1-10(15(16)18-3)11-4-5-13-9-14(17-2)7-6-12(13)8-11/h4-10H,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](C)c1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 244.29 |
| Mostrar más |