Learn More
(S)-Éster Etílico de Naproxeno, TRC
Código de producto. 30133852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133852 5 g 5 g
30132740 1 g 1 g
30008806 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3775455G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31220-35-6
Fórmula molecular C16 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 258.31
Sinónimo Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate, Naproxen Imp. F (EP), Naproxen Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil (2S)-2-(6-metoxinaftalena-2-il)propanoato
SMILES CCOC(=O)[C@@H](C)c1ccc2cc(OC)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Ethyl Ester)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1256