Learn More
(S)-Naproxeno Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30008063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008063 5 mg 5 miligramos
30006116 10 mg 10 miligramos
30003421 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3775305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41945-43-1
Fórmula molecular C20 H22 O9
Peso molecular (g/mol) 406.38
Sinónimo 1-[(αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate] β-D-Glucopyranuronic Acid, (S)-Naproxen Glucuronide, Naproxen Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[(2S)-2-(6-metaxinaftalena-2-il)propanoil]oxioxano-2-carboxílico ácido
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naproxen Acyl-beta-D-glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O9/c1-9(10-3-4-12-8-13(27-2)6-5-11(12)7-10)19(26)29-20-16(23)14(21)15(22)17(28-20)18(24)25/h3-9,14-17,20-23H,1-2H3,(H,24,25)/t9-,14-,15-,16+,17-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1264
Porcentaje de pureza >95%