Learn More
(S)-(+)-N-Trifluoroacetodidemetil Citalopram, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-(+)-N-Trifluoroacetodidemethylcitalopram |
| CAS | 1217811-50-1 |
| Fórmula molecular | C20H16F4N2O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16F4N2O2/c21-16-5-3-15(4-6-16)19(8-1-9-26-18(27)20(22,23)24)17-7-2-13(11-25)10-14(17)12-28-19/h2-7,10H,1,8-9,12H2,(H,26,27)/t19-/m0/s1 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)[C@]2(CCCNC(=O)C(F)(F)F)OCc3cc(ccc23)C#N |
| Nombre IUPAC | N-[3-[(1S)-5-ciano-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-1-il]propil]-2,2,2-trifluoroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 392.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.1148 |