Learn More
Tioacetato de S-n-propilo, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11464937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464937 5 g 5 g
11474937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21875.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2307-10-0
Fórmula molecular C5H10OS
Peso molecular (g/mol) 118.19
Número MDL MFCD00039937
Clave InChI SBWFWBJCYMBZEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-propyl thioacetate, propyl thioacetate, ethanethioic acid, s-propyl ester, propyl thiolacetate, s-n-propyl thioacetate, acetic acid, thio-, s-propyl ester, unii-y7284nz6ep, 1-propylsulfanyl ethanone, n-propyl thio acetate, fema no. 3385
PubChem CID 61295
Nombre IUPAC Etanotioato de S-propilo
SMILES CCCSC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-n-Propyl thioacetate
Densidad 0.971
Punto de ebullición 137°C to 139°C
Índice de refracción 1.46
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Beilstein 1740765
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.2
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • S-n-Propyl thioacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: S-n-Propyl thioacetate