Learn More
(S)-N-Antabina-d4 nitroso (0,5 mg/mL en acetonitrilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4 |
| CAS | 1426174-82-4 |
| Fórmula molecular | C10 2H4 H7 N3 O |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | (S)-1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4, (S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/t10-/m0/s1/i3D,4D,6D,8D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c([C@@H]2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-[(2S)-1-nitroso-3,6-dihidro-2H-piridina-2-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1153 |
| Mostrar más |