Learn More
(S)-N-Nitroso Anabasina, >70% EE, TRC
Código de producto. 30138101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138101 100 mg 100 miligramos
30136096 5 mg 5 miligramos
30011633 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN524245100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1133-64-8
Fórmula molecular C10 H13 N3 O
Peso molecular (g/mol) 191.23
Sinónimo (S)-N-Nitrosoanabasine, NAB, (S)-N-Nitroso Anabasine, Pyridine, 3-[(2S)-1-nitroso-2-piperidinyl]-, Anabasine, 1-nitroso- (8CI), Pyridine, 3-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, (S)-, 3-[(2S)-1-Nitroso-2-piperidinyl]pyridine, (S)-N'-Nitrosoanabasine, 1-Nitrosoanabasine, N-Nitrosoanabasine, N'-Nitrosoanabasine
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1-nitrosopiperidina-2-il]piridina
SMILES O=NN1CCCC[C@H]1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-Nitrosoanabasine (NAB)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.1059
Porcentaje de pureza >95%