Learn More
(S)-N-Nitroso Anabasina (1,0 mg/mL en Metanol) >70% EE, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-Nitrosoanabasine (NAB) |
| CAS | 1133-64-8 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 O |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | (S)-N-Nitrosoanabasine, NAB, (S)-N-Nitroso Anabasine, Pyridine, 3-[(2S)-1-nitroso-2-piperidinyl]-, Anabasine, 1-nitroso- (8CI), Pyridine, 3-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, (S)-, 3-[(2S)-1-Nitroso-2-piperidinyl]pyridine, (S)-N'-Nitrosoanabasine, 1-Nitrosoanabasine, N-Nitrosoanabasine, N'-Nitrosoanabasine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1 |
| SMILES | O=NN1CCCC[C@H]1c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-[(2S)-1-nitrosopiperidina-2-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 191.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.1059 |
| Show More |