Learn More
Yoduro de S,N,N'-trimetilisotiouronio, TRC
Código de producto. 30457145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457145 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79634510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-S-Trimethylisothiouronium Iodide
CAS 6966-83-2
Fórmula molecular C4H11lN2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Carbamimidothioic acid','N,N'-dimethyl-','methyl ester','monohydriodide (9CI), Pseudourea','1,2,3-trimethyl-2-thio-','monohydriodide (8CI), 1,2,3-Trimethyl-2-thiopseudourea hydriodide, N,N1,S-Trimethylisothiourea hydroiodide, N,N',S-Trimethylisothiouronium iodide, N,N',S-Trimethylthiopseudourea hydriodide, N,N'-Dimethyl-S-methylisothiouronium iodide, S,N,N'-Trimethylisothiouronium iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2S.HI/c1-5-4(6-2)7-3;/h1-3H3,(H,5,6);1H
SMILES I.CN\C(=N/C)\SC
Nombre IUPAC N,N'-dimetilcarbamimidotioato de metilo; yoduro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 246.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.9688