Learn More
Yoduro de S,N,N'-trimetilisotiouronio-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S,N,N'-Trimethylisothiouronium-d9 Iodide |
| CAS | 1331643-02-7 |
| Fórmula molecular | C4H2D9IN2S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N,N,S-Trimethylthiopseudourea-d9 Hydriodide, 2,3,3-Trimethyl-2-thio-pseudourea-d9 Monohydriodide, N,N-Dimethyl-carbamimidothioic Acid-d9 Methyl Ester Monohydriodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2S.HI/c1-5-4(6-2)7-3;/h1-3H3,(H,5,6);1H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMILES | I.[2H]C([2H])([2H])N\C(=N\C([2H])([2H])[2H])\SC([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N'-bis(trideuteriometil)carbamimidotioato de trideuteriometilo; yoduro de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 255.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.0253 |