Learn More
(S)-N,N-dimetil-1-[3-(4-nitrofenoxi)fenil]etanamina, Mikromol™
Código de producto. 30049342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049342 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049342 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1497.150100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(S)-N,N-dimetil-1-[3-(4-nitrofenoxi)fenil]etanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (alphaS)-N,N,alpha-Trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)benzenemethanamine
CAS 1346242-32-7
Nombres de analitos o componentes (alphaS)-N,N,alpha-Trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)benzenemethanamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenemethanamine, N,N,α-trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)-, (αS)-, (S)-N,N-Dimethyl-1-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]ethanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2O3/c1-12(17(2)3)13-5-4-6-16(11-13)21-15-9-7-14(8-10-15)18(19)20/h4-12H,1-3H3/t12-/m0/s1
SMILES C[C@H](N(C)C)c1cccc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c1
Nombre IUPAC (1S)-N,N-dimetil-1-[3-(4-nitrofenoxi)fenil]etanamina
Peso molecular (g/mol) 286.33
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1317 g/mol