Learn More
(S)-N-Metilhidroxisuccinimida, TRC
Código de producto. 30477003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477003 1 g 1 g
30473320 100 mg 100 miligramos
30473120 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3128951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104612-35-3
Fórmula molecular C5 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 129.11
Sinónimo (3S)-3-Hydroxy-1-methyl-2,5-pyrrolidinedione
Nombre IUPAC (3S)-3-hidroxi-1-metilpirrolidina-2,5-dión
SMILES CN1C(=O)C[C@H](O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-Methylhydroxysuccinimide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7NO3/c1-6-4(8)2-3(7)5(6)9/h3,7H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0426
Porcentaje de pureza >95%