Learn More
(+)-S-N-Hidrocloruro de metilcoclaurina, TRC
Código de producto. 30138541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138541 50 mg 50 miligramos
30007404 10 mg 10 miligramos
30012534 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29432550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1087708-38-0
Fórmula molecular C18H21NO3 . HCl
Peso molecular (g/mol) 335.8
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinol Hydrochloride (1:1), (S)-2-Methylcoclaurine Hydrochloride, N-Methyl-coclaurine Hydrochloride, (+)-(S)-N-Methylcoclaurine Hydrochloride, (+)-N-Methylcoclaurine Hydrochloride, N-Methylcoclaurine Hydrochloride, S-N-Methylcoclaurine Hydrochloride
Nombre IUPAC (1S)-1-[(4-hidroxifenil)metil]-6-metaxi-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-7-ol; Cloruro
SMILES Cl.COc1cc2CCN(C)[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)c2cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-S-N-Methylcoclaurine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO3.ClH/c1-19-8-7-13-10-18(22-2)17(21)11-15(13)16(19)9-12-3-5-14(20)6-4-12;/h3-6,10-11,16,20-21H,7-9H2,1-2H3;1H/t16-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1288